Learn More
MP Biomedicals™ ChromatoPur™ Bovine Thrombin, Low Specific Activity, Diagnostic Grade
Código de producto. p-4341501 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 kU
10 kU
25 kU
Tamaño de la unidad:
10 miles de unidades
100 miles de unidades
25 miles de unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15722422 100 kU 100 miles de unidades
15712422 25 kU 25 miles de unidades
11461665 10 kU 10 miles de unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15722422 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219990780
Suitable as a diagnostic and research reagent in clotting assays
Chromatographically purified with minimal loss of native clotting activity and minimized degradation to the gamma form. Enzyme activity is measured by clotting assay. 90 to 300U/mg protein.
Physical Characteristics
  • Appearance: White to off-white powder
  • pH: 7.0 to 8.0
  • Protein: ≥50%
  • Specific activity: 90 to 300U/mg protein
  • Activity: Report μ/mg solid
  • Total Activity: U/vial
  • Exipients: Reported
Certifications: ISO, cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture, Microbial Culture
Nombre Bovine Thrombin
Intervalo de pH 7 to 8
Cantidad 100 kU
Fuente Bovine Thrombin
Requisitos de almacenamiento -10°C
Formulario Solid
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bovine Thrombin, Low Specific Activity, Diagnostic Use
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thrombin