Learn More
Lavado acuoso para LC-MS ChromaCare™, lavado de sondas 1, Thermo Scientific™
Código de producto. 15842544 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15842544 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15842544 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001252500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La mezcla lista para su uso de agua y acetonitrilo al 2 % (v/v) sirve como solución de lavado acuosa para limpiar las sondas de muestras y las agujas de los instrumentos de LC.
  • Producto adecuado para limpiar la aguja de preparación de muestras y las líneas de drenaje del instrumento de LC después del muestreo
  • Ahorre tiempo al usar una mezcla prefabricada disponible para mayor comodidad
  • Ayuda a mantener líneas de muestra limpias y a reducir el arrastre de la muestra
  • Producto envasado en frasco de vidrio ámbar de 2,5 l
  • Producto complementario a T001262500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 75-05-8
Porcentaje de pureza 1.8 to 2.2% (Acetonitrile)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Agua con acetonitrilo al 2 %
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido