Learn More
Christeyns™ Spray Chriox
Código de producto. 17890245
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
750 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
4.50 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17890245 750 mL 4.50 litro
17800265 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17890245 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 391172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90€
    35.85€ / 4.5 litros
    Ahorro 3.05€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Chriox spray es un desinfectante ecológico, listo para usar, a base de ácido peracético.
  • Ecodetergente certificado por ECOCERT Greenlife según el estándar ECOCERT
  • Adecuado para la limpieza de todas las superficies lavables (incluidas las de la industria alimentaria).
  • Pulverizar el producto puro sobre la superficie a tratar o preferiblemente sobre un paño limpio de tela no tejida y dejar actuar de 5 a 15 min.
Especificaciones
Tipo de producto Surface Disinfectant
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
pH De 3 a 3,4
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Cantidad 6 frascos
Tamaño 750 mL