missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) Antibody (SPM552), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586847 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586847 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586847 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234794JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) Monoclonal antibody specifically detects Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM552
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CGA glycoprotein hormones, alpha polypeptide, CG-ALPHA, FSHA, GPHa, GPHA1, HCG, LHA, TSHA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) protein (Uniprot: P01215)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.