Learn More
Chordin Antibody (065), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18600901 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600901 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600901 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289221PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Chordin Monoclonal specifically detects Chordin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chordin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 065
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CHRD, MGC133038
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Chordin.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8646
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus