Learn More
Chondrolectin Antibody (25G6), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18688346 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18688346 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18688346 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259424APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Chondrolectin Monoclonal specifically detects Chondrolectin in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chondrolectin
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 25G6
Conjugado APC
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen C21orf68, chondrolectin, chromosome 21 open reading frame 68, FLJ12627, MT75, PRED12, Transmembrane protein MT75
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Chondrolectin (22-216aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Developmental Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140578
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus