missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Choline Acetyltransferase/ChAT Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18247005 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18247005 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18247005 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100986930.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Choline Acetyltransferase/ChAT Polyclonal specifically detects Choline Acetyltransferase/ChAT in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Choline Acetyltransferase/ChAT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 10-50 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen Q03059, P32738
Alias de gen acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, ChAT, CHOACTase, Choline acetylase, choline acetyltransferase, choline O-acetyltransferase, CMS1A, CMS1A2, EC 2.3.1, EC 2.3.1.6
Símbolos de los genes CHAT
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno A synthetic peptide to rat, mouse ChAT conjugated to an immunogenic carrier protein was used as the immunogen.
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1103
Especificidad de la prueba ChAT.
Reconstitución Reconstitute with 0.5 ml sterilized water. Add glycerol (1:1) for additional stability.
Especies diana Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.