Learn More
Sal sódica de ácido cólico, MP Biomedicals™
Código de producto. 17891361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
17891361 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17891361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02102897.3
Se utiliza en la solubilización de proteínas unidas por membrana en su estado nativo.
  • Un componente para la preparación de liposomas.
  • Se ha utilizado en un estudio para investigar las vesículas deformables elásticas, los transfersomas, para la administración de fármacos transdérmicos.
  • Agente solubilizante bioquímico (un detergente no iónico y no desnaturalizante).
  • Se produce inconjugación con glicina o taurina en la bilis de la mayoría de los vertebrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 361-09-1
Forma física Polvo blanco
pH 7.5 to 9.0 (2% aq. soln.)
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C24H39NaO5
Número MDL MFCD00150749,MFCD00064138
Sinónimo sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/mL). Soluble in ethanol (40mg/mL, clear, colorless solution).
Clave InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nombre IUPAC sodio (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]pentanoato
Peso molecular (g/mol) 430.56
PubChem CID 57349315
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.6
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) 14mM