Learn More
Sal sódica de ácido cólico, ≥ 98,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426292 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426292 1 kg -
11416292 5 g -
11406292 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426292 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210289701
La sal sódica de ácido fólico ≥ 98,5 % se utiliza en la solubilización de proteínas unidas a membrana en su estado nativo.
  • La sal sódica de ácido cólico, ≥ 98,5 % es un componente para la preparación de liposomas.
  • También se ha utilizado en un estudio para investigar las vesículas deformables elásticas, los transfersomas, para la administración de fármacos transdérmicos.
  • Concentración micelar crítica: 14 mM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361-09-1
Fórmula molecular C24H39NaO5
Peso molecular (g/mol) 430.56
Número MDL MFCD00150749,MFCD00064138
Clave InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Sinónimo sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
Nombre IUPAC sodio (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]pentanoato
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic acid sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.6
Porcentaje de pureza ≥98%
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.