Learn More
Berkshire™ Choice™ Cubiertas TIC presaturadas
Código de producto. 18849022 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Código de producto. Esterilidad
18849022 Estéril
1 options
Código de producto. 18849022 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor SSPEC360P40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1284.00€
    981.72€ / paquete de 200
    Ahorro 302.28€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Las cubiertas estériles y presaturadas de las herramientas de limpieza de aisladores se prehumedecen con un 70% de IPA y un 30% de agua de DI.
Las cubiertas estériles y presaturadas de las herramientas de limpieza de aisladores se prehumedecen con un 70% de IPA y un 30% de agua de DI.
  • Fundas de punto de poliéster estériles y 100% de filamento continuo
  • Sala limpia lavada, filo cortado con cuchillo
  • Prehumedeció con un 70% de IPA y un 30% de agua DI de forma constante
  • Certificado de Esterilidad con cada estuche disponible en la web por lote número 24/7*
*Detalles: Fecha de caducidad, dosis de radiación, información del lote, cumple con los requisitos de trazabilidad de cGMP.
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta de herramienta de aislador prehumedeciente estéril de elección
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color-coded No
Material Punto de poliéster (1%)