Learn More
Clorprotixeno, TRC
Código de producto. 30011496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011496 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30011496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42491025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorprothixene
CAS 113-59-7
Fórmula molecular C18 H18 Cl N S
Cantidad 25 mg
Sinónimo (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, CPT, CPX, Chlorprothixen, Chlorprothixene, Chlorprotixen, Chlorprotixene, Chlothixen, Chorprothixene, Iaractan, MK 184, N 714, Paxyl, Rentovet, Ro 4-0403, Ro 4-04033, Tactaran, Taractan, Tarasan, Tardan, Traquilan, Trictal, Truxal, Truxaletten, Truxil, Vetacalm, cis-Chlorprothixene, alpha-Chlorprothixene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC (3Z)-3-(2-clorotiaxanteno-9-ilideno)-N,N-dimetilpropano-1-amina
Peso molecular (g/mol) 315.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0848