Learn More
Clorprotixeno Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30041263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041263 5 mg 5 miligramos
30040958 100 mg 100 miligramos
18090020 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4248505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6469-93-8
Fórmula molecular C18 H18 Cl N S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 352.32
Sinónimo Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), (3Z)-, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (3Z)- (9CI), 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)-, Thioxanthene-δ9,γ-propylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)- (8CI), 9H-Thioxanthene, 1-propanamine deriv., NSC 169899, Truxal hydrochloride, cis-Chlorprothixene hydrochloride
Nombre IUPAC (3Z)-3-(2-cloroioxano-9-ilideno)-N,N-dimetilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorprothixene hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0615