Learn More
Chlorpromazine hydrochloride, 98+%
Código de producto. 15405839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405839 10 g 10 g
15415839 25 g 25 g
15425839 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15405839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63659.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 355.321 g/mol
Chlorpromazine hydrochloride is used as a substitute for benzidine, o-dianisidine and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase. Chlorpromazine, Hydrochloride is used in cell signaling and neuroscience research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorpromazine hydrochloride is used as a substitute for benzidine, o-dianisidine and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase. Chlorpromazine, Hydrochloride is used in cell signaling and neuroscience research.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-09-0
Fórmula molecular C17H20Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 355.321
Número MDL MFCD00012654
Clave InChI FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorpromazine hydrochloride, sonazine, chlorpromazine hcl, chloractil, klorpromex, promacid, hebanil, propaphenin, hibernal, hybernal
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
Nombre IUPAC 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine hydrochloride
Punto de fusión 196°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 3779989
Índice Merck 14,2185
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.3
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorpromazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorpromazine hydrochloride