Learn More
Clorfenoxamina, TRC
Código de producto. 17934945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934945 50 mg 50 miligramos
17932815 10 mg 10 miligramos
17934545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17900550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-38-3
Fórmula molecular C18 H22 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 303.83
Nombre IUPAC 2-[1-(4-clorofenilo)-1-fenil-etoxi]-N,N-dimetil-etanol
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenoxamine
Cantidad 50 mg
Sinónimo [1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethyl] (β-dimethylaminoethyl) ether, 2-[1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine, 2-(p-Chloro-α-methyl-α-phenylbenzyloxy)-N,N-dimethylethylamine, p-Chloro-α-methyldiphenhydramine, β-Dimethylaminoethyl (p-chloro-α-methylbenzhydryl) ether;
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22ClNO/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.139