Learn More
Cloropentafluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418336 50 g 50 g
11408336 10 g 10 g
11428336 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15384.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 344-07-0 | C6ClF5 | 202.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-07-0
Fórmula molecular C6ClF5
Peso molecular (g/mol) 202.51
Número MDL MFCD00000534
Clave InChI KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloropentafluorobenzene, pentafluorochlorobenzene, benzene, chloropentafluoro, pentafluorophenyl chloride, chloroperfluorobenzene, ccris 2394, pentafluorochloro benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene, benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorophenylchloride
PubChem CID 9579
Nombre IUPAC 1-Cloro-2,3,4,5,6-pentafluorobenceno
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Cl)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropentafluorobenzene
Densidad 1.568
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Índice de refracción 1.424
Cantidad 50 g
Beilstein 1819389
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.51
Porcentaje de pureza ≥98%