Learn More
Clorometil fenil sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10460860 25 g Frasco de vidrio 25 g
10008229 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10460860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428740250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7205-98-3 | C7H7ClO2S | 190.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7205-98-3
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.65
Número MDL MFCD00007551
Clave InChI NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
PubChem CID 81625
Nombre IUPAC clorometilsulfonilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material Chloromethyl phenyl sulfone
Punto de fusión 51°C to 53°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SO2CH2Cl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Chloromethyl phenyl sulfone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.