Learn More
Clorodifenilmetano, TRC
Código de producto. 30355346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30355346 100 g
30352379 50 g
30353295 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368015100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-99-3
Fórmula molecular C13H11Cl
Peso molecular (g/mol) 202.68
Sinónimo 1,1'-(Chloromethylene)bisbenzene, Benzhydryl Chloride, ChlorodiphenylmethaneDiphenylchloromethane, Diphenylmethyl Chloride, NSC 76584, alpha-Chlorodiphenylmethane
Nombre IUPAC [cloro(fenil)metil]benceno
SMILES ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylmethane
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0549