Learn More
Clorodifenilmetano, TRC
Código de producto. 30352379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30352379 50 g
30355346 100 g
30353295 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36801550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-99-3
Fórmula molecular C13H11Cl
Peso molecular (g/mol) 202.68
Sinónimo 1,1'-(Chloromethylene)bisbenzene, Benzhydryl Chloride, ChlorodiphenylmethaneDiphenylchloromethane, Diphenylmethyl Chloride, NSC 76584, alpha-Chlorodiphenylmethane
Nombre IUPAC [cloro(fenil)metil]benceno
SMILES ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylmethane
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0549
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.