Learn More
clorodifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478500 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10177753 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10091840 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10478500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154660050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-99-3
Fórmula molecular C13H11Cl
Peso molecular (g/mol) 202.68
Número MDL MFCD00000855
Clave InChI ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
Nombre IUPAC [cloro(fenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylmethane
Punto de fusión 15°C to 17°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 270°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CHCl
Índice de refracción 1.5940 to 1.597
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiphenylmethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.