Learn More
Cloro bis-(4-fluorofenil)metano, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10775621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10775621 10 g Frasco de vidrio 10 g
10163280 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134960100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 27064-94-4
Fórmula molecular C13H9ClF2
Peso molecular (g/mol) 238.66
Número MDL MFCD00044329
Clave InChI FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
Nombre IUPAC 1-[cloro-(4-fluorofenil)metil]-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 88°C (0.1 Mbar)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5560 to 1.558
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.