Learn More
WTW™ Kit de pruebas de cloro
Código de producto. 11773177
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de pruebas de celdas
Kit de pruebas de reactivos
Kit de sobres de polvo
temp:
0,01-6,0 Cl 2 , Libre/Total
0,02-2,0 mg/L Cl2 , Total
0,02-2,0 mg/L Cl 2 , Libre
0,03-6,0 Cl2 libre
0,03-6,0 Cl 2 , Libre/Total
0,5-5,0 mg/L Cl 2 , Libre
Tamaño de la unidad:
150 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 150
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo temp unitSize
11773177 Kit de pruebas de celdas 0,03-6,0 Cl2 libre 150 PCS
11783177 Kit de pruebas de celdas 0,03-6,0 Cl 2 , Libre/Total paquete de 150
11721866 Kit de sobres de polvo 0,02-2,0 mg/L Cl2 , Total paquete de 100
11701866 Kit de sobres de polvo 0,02-2,0 mg/L Cl 2 , Libre paquete de 100
10027842 Kit de pruebas de reactivos 0,01-6,0 Cl 2 , Libre/Total cada uno
11711866 Kit de sobres de polvo 0,5-5,0 mg/L Cl 2 , Libre paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11773177 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250419
Materiales de ensayo para AQA de rutina fotométrica y análisis de agua para la certeza de los resultados multinivel de photoLab™, pHotoFlex™ y kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 38408 G4, EN ISO 7393
Indicador de color Blanco
Intervalo de pH De 5 C a 20 °C
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Para desinfectantes, aguas residuales, agua potable
Para utilizar con (equipo) Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
Incluye Certificados
Especificaciones de parámetros cloro
temp 0,03-6,0 Cl2 libre
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Método de prueba DPD
Tipo Kit de pruebas de celdas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cloro test en cubetas (cloro libre)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, ethylenedinitrilotetraaceticacid, tetrasodium salt