Learn More
Lovibond™ Kit estándar de referencia de cloro para MD100
Descripción
diseñado para comprobar la precisión y fiabilidad de los resultados
No es posible calibrar el fotómetro con las normas de referencia.
La vida útil de las normas de referencia es de dos años a partir de la fecha de producción, siempre que el almacenamiento y el uso se ajusten a las instrucciones proporcionadas.
La vida útil de las normas de referencia es de dos años a partir de la fecha de producción, siempre que el almacenamiento y el uso se ajusten a las instrucciones proporcionadas.
Especificaciones
Especificaciones
| temp | mide 1,0 mg/l y 4,0 mg/l estándares de cloro |
| Tipo | Estándar de cloro |