Learn More
Lovibond™ Comprimidos de cloro HR (KI)
Código de producto. 15331775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
15331775 100 comprimidos paquete de 100
1 options
Código de producto. 15331775
Marca: Lovibond™ 513000BT
El comprimido adecuado para obtener un resultado rápido
El análisis de agua no puede ser más sencillo. La dosificación precisa, la larga vida útil y la fácil manipulación convierten al reactivo en comprimidos en el sistema indicador más popular y la forma más barata de analizar un parámetro.
El reactivo en comprimidos envasados en blíster de aluminio resiste casi todas las condiciones climáticas e influencias externas. Además, no existe ningún riesgo de seguridad para el usuario.
Especificaciones
Cantidad 100 comprimidos
temp De 5 a 200 mg/l, cloro
Tipo Comprimidos de cloro HR (KI)