Learn More
Estándar de cloruro para cromatografía iónica (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) en agua (H2o), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descrizione
- Estándar de referencia de cromatografía iónica, material de referencia de cromatografía iónica
- ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
- ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
- ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
- Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
- Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de estándares de cromatografía iónica) y botellas prelimpiadas.
- Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Specifica
Specifica
| Descripción | Matriz: H₂O |
| Envase | HDPE de triple lixiviado |
| Nombres de analitos o componentes | Chloride |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Técnica | Cromatografía iónica, Medición de anión |
| Elemento | Cloruro |
| Cantidad | 100 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?