Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorcyclizine HCl |
| CAS | 14362-31-3 |
| Fórmula molecular | C18H22Cl2N2 |
| Número MDL | MFCD00035329 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | chlorcyclizine hydrochloride, chlorcyclizine hcl, histantin, eramide, perazil, di-paralene, chlorcyclizinium chloride, chlorcyclizine chloride, chlorcyclizine monohydrochloride, 1-p-chlorobenzhydryl-4-methylpiperazine monohydrochloride |
| Clave InChI | MSIJLVMSKDXAQN-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1-[(4-clorofenil)(fenil)metil]-4-metilpiperazina de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 337.29 |
| Mostrar más |