Learn More
Clorcloruro de Ciclizina, TRC
Código de producto. 30367019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367019 100 mg -
30358259 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC326500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14362-31-3
Fórmula molecular C18 H21 Cl N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 337.29
Sinónimo Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenilo)-fenilmetil]-4-metilpiperazina; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorcyclizine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.116