Especificaciones
| Concentración | 4.9 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Immunoassay |
| Formulación | PBS |
| Cantidad | 1 mL |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Alias de gen | C.trachomatis |
| Categoría de investigación | Virology Bacteria and Parasites |
| Línea de productos | Novus |
| Expresión | Chlamydia trachomatis |