Learn More
CHIP/STUB1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, R&D Systems™
Código de producto. 18608769 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608769 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18608769 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10077316AF750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CHIP/STUB1 Polyclonal specifically detects CHIP/STUB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 253 and 303 of human STIP1 homology and U-box containing protein 1 (carboxy terminus of Hsp70-interacting protein) using the numbering given in entry NP_005852.2 (GeneID 10273).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus