Learn More
CHID1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18329420 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18329420 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18329420 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2826740.1ML
Rabbit Polyclonal Antibody
CHID1 Polyclonal specifically detects CHID1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHID1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen chitinase domain containing 1, chitinase domain-containing protein 1, FLJ42707, MGC3234, SI-CLP, stabilin-1 interacting chitinase-like protein, Stabilin-1-interacting chitinase-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human CHID1
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.