Learn More
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.
Especificaciones
Especificaciones
| Tissue | Universal |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues |
| Fracción celular | Whole |
| Condición del tejido | Normal |
| Reactividad cruzada | Chicken |
| Especie del huésped | Chicken |
| Tipo de producto | Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación