Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18536172 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18536172 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18536172 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1752580.5mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    102.90€ / 0.5 miligramos
    Ahorro 6.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Purified Rabbit IgG (H&L)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only