Learn More
Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody [Janelia Fluor 525], R&D Systems™
Código de producto. 31881309 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31881309 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 31881309 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP175098JF525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay (CIA)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno This Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus