Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Rhodamine, R&D Systems™
Código de producto. 18268670 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18268670 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18268670 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1206861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.24€
    275.10€ / 1 miligramos
    Ahorro 21.14€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Fluorophore-linked immunosorbent assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Flow Cytometry, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Rhodamine
Dilución Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Human IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Fluorescein, anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only