Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18272741 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18272741 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18272741 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1206713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 1 miligramos
    Ahorro 16.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Dot Blot
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Human IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only