Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18203115 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18203115 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18203115 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP173537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.70€
    351.75€ / 1 miligramos
    Ahorro 26.95€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:20000 - 1:40000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Human IgG whole molecule
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Peroxidase, anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Show More Show Less
For Research Use Only