Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18284960 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18284960 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18284960 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1206860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.24€
    275.10€ / 1 miligramos
    Ahorro 21.14€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Dot Blot, Flow Cytometry, Fluorophore-linked immunosorbent assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Dot Blot, Flow Cytometry, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Fluorescein
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:100 - 1:2000
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Human IgG whole molecule
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Fluorescein, anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only