Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18217092 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18217092 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18217092 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1206863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.78€
    303.45€ / 1 miligramos
    Ahorro 23.33€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Human IgG whole molecule
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-biotin, anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.