Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, R&D Systems™
Código de producto. 18108139 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18108139 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18108139 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1206865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.84€
    397.95€ / 1 miligramos
    Ahorro 44.89€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Alkaline Phosphatase (AP)
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Human IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only