Learn More
Chicken anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Código de producto. 18235085 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18235085 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18235085 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP174805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.94€
    258.30€ / 0.5 miligramos
    Ahorro 20.64€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.50mg/mL
Conjugado Alkaline Phosphatase (AP)
Dilución Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Purified Goat IgG (H&L)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on goat IgG and light chains on all goat immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human, mouse, and rabbit IgG/serum proteins.
Especies diana Goat
Contenido y almacenamiento Store at 4C. After dilution, add an equal volume of glycerol to prevent loss of enzymatic activity and store at -20C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.