Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tarro con tapa PFA Chemware™
Descripción
- Los frascos de PFA Chemware™ almacenan soluciones, pastas y materiales a granel sin preocuparse por la lixiviación, la corrosión, la contaminación o la evaporación.
- Resistente a líquidos corrosivos, ácidos, disolventes, reactivos sensibles y soluciones de tinción.
- Los frascos de PFA cuentan con una boca grande para facilitar el acceso y una superficie antiadherente para facilitar la limpieza
- Se incluye una zona para la identificación en el lateral del frasco
- Apilables, estos frascos tienen una parte superior estriada para un agarre seguro para facilitar la apertura y el cierre.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 mL |
| Diámetro (imperial) | 8365008 |
| Material | PFA |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 53,2 mm |
| Altura (imperial) | 2,1 in |
| Material del cierre | PFA |
| Diámetro (métrico) | 66 mm |
| Tipo de producto | Tarro |