Descripción
CHD3 Polyclonal antibody specifically detects CHD3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CHD3 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ATP-dependent helicase CHD3, CHD-3, chromodomain helicase DNA binding protein 3, chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, hZFH, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi-2a, Mi2-ALPHA, ZFH, Zinc finger helicase, zinc-finger helicase (Snf2-like) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1900-2000 of human CHD3 (NP_001005273.1).,, Sequence:, ERSILSRLASKGTEPHPTPAYPPGPYATPPGYGAAFSAAPVGALAAAGANYSQMPAGSFITAATNGPPVLVKKEKEMVGALVSDGLDRKEPRAGEVICIDD |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |