Learn More
CHCHD3 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30516646 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30516646 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30516646 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338566B
Rabbit Polyclonal Antibody
CHCHD3 Polyclonal antibody specifically detects CHCHD3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHCHD3
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3, FLJ20420, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-227 of human CHCHD3 (NP_060282.1).,, Sequence:, MGGTTSTRRVTFEADENENITVVKGIRLSENVIDRMKESSPSGSKSQRYSGAYGASVSDEELKRRVAEELALEQAKKESEDQKRLKQAKELDRERAAANEQLTRAILRERICSEEERAKAKHLARQLEEKDRVLKKQDAFYKEQLARLEERSSEFYRVTTEQYQKAAEEVEAKFKRYESHPVCADLQAKILQCYRENTHQTLKCSALATQYMHCVNHAKQSMLEKGG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54927
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG