Learn More
Unity Lab Services™ Carcasa térmica Cofrac con informe de caracterización
Descripción
- Determinación de la desviación del punto de ajuste, indicación de error, homogeneidad y estabilidad del entorno en las condiciones establecidas
- Mediciones realizadas para un volumen de trabajo de <2 m3 delimitado por 9 sensores (a una temperatura de punto de ajuste determinada) de acuerdo con el FD X15-140 párrafos 8.5; 8,6; 8,7; 8.8
- Punto de ajuste de temperatura entre -80 °C y +200 °C
- Nuestras mejores incertidumbres (k = 2): +/-0,3 °C de -80 °C a 70 °C; +/-0,6 °C de 70 °C a 200 °C
- Adquisición durante un periodo superior o igual a 30 minutos
- Frecuencia de adquisición: 1 medición por minuto mínimo
- Servicio realizado bajo el número de acreditación COFRAC 1-5983, ensayos, alcance disponible en www.cofrac.fr
- Valores que se deben especificar al realizar el pedido: temperatura de punto de ajuste; error máximo tolerado
- Nota: Si las lecturas de temperatura son inferiores a -80 °C, el informe no estará cubierto por la acreditación COFRAC
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Carcasas térmicas |
| Certificaciones/conformidad | Cofrac |
| Duración | 1 Day |
| Tipo de producto | Informe de caracterización |