Learn More
CHAPSO, MP Biomedicals
Código de producto. 17801391 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17801391 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17801391 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219032005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    637.35€ / 5 g
    Ahorro 32.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHAPSO
CAS 75621-03-3
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propane sulfonate
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.9