Learn More
Chapso, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491851 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11491851 1 g
11411861 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491851 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219032001
CAS 82473-24-3
Fórmula molecular C32H58N2O8S
Peso molecular (g/mol) 630.882
Clave InChI GUQQBLRVXOUDTN-AKMBKZMMSA-N
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propane sulfonate
PubChem CID 134129643
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8S,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azaniumil]-2-hidroxipropano-1-sulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(CS(=O)(=O)[O-])O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Chapso
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.9