Learn More
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10659163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10659163 1 g Amber Glass 1 g
10274723 5 g Amber Glass 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10659163 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5711
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75621-03-3
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Peso molecular (g/mol) 614.883
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Especificaciones
Absorbancia 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm
Nombre del producto químico o material CHAPS
Color White
Forma física Sólido
Punto de fusión 267°C
Cantidad 1 g
Identificación Pass Test
Envase Amber Glass
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Índice Merck 15, 2043
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.9