Learn More
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10274723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274723 5 g Amber Glass 5 g
10659163 1 g Amber Glass 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274723 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5715
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75621-03-3
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Peso molecular (g/mol) 614.883
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Especificaciones
Absorbancia 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm
Nombre del producto químico o material CHAPS
Color White
Forma física Sólido
Punto de fusión 267°C
Cantidad 5 g
Identificación Pass Test
Envase Amber Glass
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Índice Merck 15, 2043
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.9
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHAPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.