Descripción
- CHAPS es útil para solubilizar proteínas de membrana.
- Se utiliza frecuentemente antes de la electroforesis ya que generalmente no desnaturaliza las proteínas.
- CHAPS es un detergente zwitteriónico.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| CAS | 75621-03-3 |
| Forma física | Polvo |
| Punto de fusión | 157 °C (descomposición)(literatura) |
| pH | 4,0 a 7,0 (sol. acuosa al 10%) |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C32H58N2O7S |
| Sinónimo | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS hydrate |
| Información de solubilidad | Soluble en solución acuosa al 10%. (Lit.) |
| Clave InChI | UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N |
| Mostrar más |