Learn More
Chaps, 99,8 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11471851 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471851 100 g 100 g
11441851 1 g 1 g
11461851 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471851 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219031980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00€
    2650.20€ / 100 g
    Ahorro 134.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 75621-03-3
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Peso molecular (g/mol) 614.883
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-1-propane sulfonate
PubChem CID 134129639
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chaps
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.998
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.9
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHAPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS