Learn More
CHAPS, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11405017 1 g 1 g
11415017 5 g 5 g
11425017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11405017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21927.03
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CHAPS, >-98 %, C32H58N2O7S, número CAS-75621-03-3, 3-[(3-colamidopropilo)dimetilamonio]-1-propanesulfonato, 25 g, 614,88, H315-H319-H335, declaración GHS H H315-H319-H335, causa irritación de la piel.Provoca irritación ocular grave.Puede irritar las vías respiratorias.
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tampón; detergente no desnaturalizante de zwitterión para la solubilización de proteínas de membrana El CHAPS se utiliza en el laboratorio para disolver macromoléculas biológicas como las proteínas. Actúa como disolvente no desnaturalizante utilizado en la purificación de proteínas de membrana. También es útil cuando se utiliza en combinación con detergentes no iónicos como Triton X-100. Además, se utiliza como detergente de zwitterión no desnaturalizante para la bioquímica de membrana.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75621-03-3
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Peso molecular (g/mol) 614.883
Número MDL MFCD00012116
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material CHAPS
Punto de fusión 156°C to 158°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.88
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.